Få mere at vide
D-Glutamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499646
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499646 50 mg
16474386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100587
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress D-Glutamine is a cell-permeable D type stereoisomer of Glutamine.
D-Glutamine is a cell-permeable D type stereoisomer of Glutamine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glutamine
CAS 5959-95-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H10N2O3
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 32 mg/mL (218.97 mM)
SMIL N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Mængde 50 mg
Formel vægt 146.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism