Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-glutamin, 99+%
Artikelnummer. 15493489
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493489 25 g 25g
15473489 1 g 1g
15483489 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493489 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60784.14
Kinasehæmmer; har antivasospastiske egenskaber | CAS: 5959-95-5 | C5H10N2O3 | 146,146 g/mol
Kinase-inhibitor; har antivasospastiske egenskaber
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5959-95-5
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.146
MDL nummer MFCD00065607
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamine, h-d-gln-oh, d-2-aminoglutaramic acid, l +-glutamine, 2r-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, r-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 5-amide, d-glutamin, unii-63hb36ca2y, d-gln
PubChem CID 145815
ChEBI CHEBI:17061
IUPAC navn (2R)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
SMIL C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glutamine
Farve Hvid
Beilstein 1723796
Mængde 25 g
Formel vægt 146.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver