Få mere at vide
D-Glutamin, 99,2 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11344249 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11344249 10 g
1 options
Artikelnummer. 11344249 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210180110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Unaturlig glutamin-isomer, velegnet til celleanalyseforskning.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glutamine
CAS 5959-95-5
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.992
Molekylær formel C5H10N2O3
Emballage Glasflaske
Synonym d-glutamine, h-d-gln-oh, d-2-aminoglutaramic acid, l +-glutamine, 2r-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, r-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 5-amide, d-glutamin, unii-63hb36ca2y, d-gln
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
SMIL C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
IUPAC navn (2R)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 146.146
Mængde 10 g
PubChem CID 145815
ChEBI CHEBI:17061
Formel vægt 146.1
Procent renhed ≥98%
Grad Biokemisk
Fysisk form Pulver