Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-glutamin 98%
Artikelnummer. 10068671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10068671 1 g Glasflaske 1g
10271592 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10068671 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 135160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5959-95-5 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5959-95-5
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.146
MDL nummer MFCD00065607
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamine, h-d-gln-oh, d-2-aminoglutaramic acid, l +-glutamine, 2r-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, r-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 5-amide, d-glutamin, unii-63hb36ca2y, d-gln
PubChem CID 145815
ChEBI CHEBI:17061
IUPAC navn (2R)-2,5-diamino-5-oxopentansyre
SMIL C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Glutamine
Navn note 98%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand −32.00 (20.00°C 589nm,c=10,N HCl)
Specifik rotation -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Formel vægt 146.15
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver