Få mere at vide
D-glutaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30407924
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30407924 1 g
1 options
Artikelnummer. 30407924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5969651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glutamic acid
CAS 6893-26-1
Molekylær formel C5 H9 N O4
Mængde 1 g
Synonym D-Glutamic acid (9CI, ACI), Glutamic acid, D- (8CI), (-)-Glutamic acid, (2R)-2-Aminopentanedioic acid, (2R)-2-Aminopentanedioic acid, (2R)-Glutamic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-Glutamic acid, D-(-)-Glutamic acid, NSC 77686
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
SMIL N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-aminopentanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Formel vægt 147.0532