Få mere at vide
D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15468708
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468708 5 g 5g
15458708 1 g 1g
15437076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62132.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27025-25-8 | C7H14ClNO4 | 211.642 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27025-25-8
Molekylær formel C7H14ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 211.642
MDL nummer MFCD00235872
InChI nøgle MFUPLHQOVIUESQ-NUBCRITNSA-N
Synonym dimethyl d-glutamate hydrochloride, h-d-glu ome-ome.hcl, h-d-glu ome-ome hcl, r-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-1jdm33eygh, d-glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, 1jdm33eygh, d-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, d-glutamic acid 1,5-dimethyl ester hydrochloride, 1,5-dimethyl 2r-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 12917567
IUPAC navn dimethyl-(2R)-2-aminopentandioat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 91°C
Mængde 5 g
Formel vægt 211.64
Optisk rotation −26° (c=5 in Water)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%