Få mere at vide
D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 91°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 211.64 |
| Optisk rotation | −26° (c=5 in Water) |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Procent renhed | 98% |