Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-glutaminsyre, 99+%
Artikelnummer. 11492257
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492257 25 g 25g
11482257 5 g 5g
11402267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492257 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A14191.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6893-26-1 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
D-glutaminsyre fungerer som en overlegen til alfa-ketoglutarat. Det hjælper med væksten af Lactobacillus arabinosus. Det kan hæmme IgE-bindingen til jordnøddeallergener. Det er meget udbredt i lægemidler og fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-
glutaminsyre fungerer som en overlegen i forhold til alfa-ketoglutarat. Det hjælper med væksten af Lactobacillus arabinosus. Det kan hæmme IgE-bindingen til jordnøddeallergener. Det er meget udbredt i lægemidler og fødevarer.
Opløselighed Opløseligt i vand (8,88 mg
/ml) ved 25 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6893-26-1
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00063112
InChI nøgle WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
IUPAC navn (2R)-2-aminopentandisyre
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glutamic acid
Smeltepunkt 199 °C (dekomponering)
Beilstein 1723800
Merck Index 14,4469
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (8,88 mg/ml) ved 25 °C.
Mængde 25 g
Formel vægt 147.13
Optisk rotation −30° (c=10 i 2 N HCl)
Procent renhed ≥99%