Få mere at vide
D(-)-Glutaminsyre, 99+%
Artikelnummer. 10571861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10571861 5 g Glasflaske -
10154760 25 g Glasflaske 25g
10482421 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227890050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6893-26-1 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6893-26-1
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00063112
InChI nøgle WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
IUPAC navn (2R)-2-aminopentandisyre
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Glutamic acid
Navn note 99+%
Smeltepunkt 200,0 °C til 202,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H9NO4
Lineær formel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Mængde 5 g
Merck Index 15, 4505
Specifik rotationstilstand −31,30 (20,00 °C c=10,2 N HCl)
Specifik rotation −31.30
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 7 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 147.13
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver