Få mere at vide
D(-)-Glutamic acid, 99+%
Artikelnummer. 10482421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10482421
Brand: Thermo Scientific Acros 227891000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6893-26-1 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6893-26-1
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00063112
InChI nøgle WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
IUPAC navn (2R)-2-aminopentandisyre
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Glutamic acid
Navn note 99+%
Smeltepunkt 200.0°C to 202.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1% max. L-content (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H9NO4
Lineær formel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Mængde 100 g
Merck Index 15, 4505
Specifik rotationstilstand − 31.30 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Specifik rotation − 31.30
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formel vægt 147.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver