Få mere at vide
D-glutaminsyre 5-tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480169
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480169 1 g 1g
15490169 5 g 5g
15400179 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63463.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45125-00-6 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Det bruges som mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutisk og organisk syntese
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45125-00-6
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD00153437
InChI nøgle OIOAKXPMBIZAHL-ZCFIWIBFSA-N
Synonym h-d-glu otbu-oh, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamicacid, 5-1,1-dimethylethyl ester, 2r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, ambotzhaa1231, l-glutamicacid5-tert-butylester, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
PubChem CID 7016383
IUPAC navn (2R)-2-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof