Få mere at vide
D-glutaminsyre 1-tert-butylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glutamic Acid 1-tert-Butyl Ester |
| CAS | 25456-76-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9H17NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | D-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1 |
| SMIL | N#CCc1cc(C)cc(C)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.24 |
| Procent renhed | >95 |