Få mere at vide
D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester, 98%
Artikelnummer. 15439958
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15439958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63318.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25456-76-2 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
D-glutaminsyre 1-tert-butylester, er en aminosyre, som er meget udbredt i medicinal- og fødevareindustrien. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-glutaminsyre 1-tert-butylester, er en aminosyre, som er meget udbredt i medicinal- og fødevareindustrien. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25456-76-2
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD09842819
InChI nøgle QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
Synonym h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
PubChem CID 7019726
IUPAC navn (4R)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver