Få mere at vide
D-Glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 27025-25-8 |
| Molekylær formel | C7H14ClNO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Dimethyl D-Glutamate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)CC[C@@H](N)C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl (2R)-2-aminopentanedioate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.64 |
| Formel vægt | 211.0611 |