missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glutamic Acid-d5 |
| CAS | 14341-88-9 |
| Molekylær formel | C5 D5 H4 N O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | (-)-Glutamic Acid-d5, (2 R)-2-Aminopentanedioic Acid-d5, (2 R)-Glutamic Acid-d5, (R)-(-)-Glutamic Acid-d5, (R)-Glutamic Acid-d5, D-(-)-Glutamic Acid-d5, NSC 77686-d5; |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.16 |
| Formel vægt | 152.0845 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?