Få mere at vide
d-(+)-Glucuronolactone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15842381
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15842381 25 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15842381 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8418640025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 32449-92-6
Smeltepunkt 170°C to 175°C
MDL nummer MFCD00135622
Mængde 25 g
Synonym D-(+)-Glucuronolactone, D-(+)-Glucuronolactone
Molekylvægt (g/mol) 176.12