Få mere at vide
D-glucurono-6,3-lactone acetonid, 98+%
Artikelnummer. 11394745
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394745 10 g 10g
11304755 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17765.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20513-98-8 | C9H12O6 | 216,189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20513-98-8
Molekylær formel C9H12O6
Molekylvægt (g/mol) 216.189
MDL nummer MFCD00061641
InChI nøgle BDBGJSXZKMTMGP-BOFVIFSBSA-N
Synonym d-glucurono-6,3-lactone acetonide
PubChem CID 134129430
IUPAC navn (3aS,3bS,6S,6aS,7aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3b,6,6a,7a-tetrahydro-3aH-furo[2,3]furo[2,4-b][1,3]dioxol-5-on
SMIL CC1(OC2C3C(C(C(=O)O3)O)OC2O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucurono-6,3-lactone acetonide
Smeltepunkt 119 °C til 121 °C
Mængde 10 g
Optisk rotation +52° (c=1 i kloroform)
Formel vægt 216.19
Procent renhed ≥98%