Få mere at vide
D-Glucurono-6,3-lacton, 99%
Artikelnummer. 11442558
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442558 25 g 25g
11452558 100 g 100g
11462558 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15861.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176,124 g/mol
D-Glucurono-6,3-lacton er et glucuronsyrederivat, der er undersøgt for dets effektivitet mod hundehepatitis. Det anvendes i undersøgelser, såsom startregent i syntesen af 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl) glucuronsyre trichlorethylester, der kræves til fremstilling af 1-O-acyl glucuronid af det antiinflammatoriske lægemiddel ML-3000, syntese af optisk aktiv glucofursid-glucopyranose, syntese af langkædet glucofursid-glucopyranose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Glucurono-6,3-lacton er et glucuronsyrederivat, der er undersøgt for dets effektivitet mod hundehepatitis. Det anvendes i undersøgelser, såsom startregent i syntesen af 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl) glucuronsyre trichlorethylester, der kræves til fremstilling af 1-O-acyl glucuronid af det antiinflammatoriske lægemiddel ML-3000, syntese af optisk aktiv glucofursid-glucopyranose, syntese af langkædet glucofursid-glucopyranose.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32449-92-6
Molekylær formel C6H8O6
Molekylvægt (g/mol) 176.124
MDL nummer MFCD00135622
InChI nøgle UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonym d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
IUPAC navn (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetaldehyd
SMIL C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucurono-6,3-lactone
Smeltepunkt 174 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 83595
Merck Index 14,4467
Opløselighedsinformation Opløselig i vand.
Optisk rotation +19° (c=8 i vand)
Formel vægt 176.12
Procent renhed 99%