Få mere at vide
D-glucurono-3,6-lacton, TRC
Artikelnummer. 30134338
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134338 25 g
30133783 5 g
30007724 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59690025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32449-92-6
Molekylær formel C6 H8 O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
Synonym D-Glucuronolactone, D-Glucuronic acid, γ-lactone, Glucuronic acid, γ-lactone, D- (6CI,8CI), D-Glucofuranurono-6,3-lactone, D-Glucuronic acid lactone, D-Glucuronic acid γ-lactone, D-Glucurono-3,6-lactone, D-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurono-γ-lactone, D-Glucuronolactone, Dicurone, Glucoxy, Glucurolactone, Glucurone, Glucuronic acid γ-lactone, Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone, Glucuronosan, Glycurone, Guronsan, NSC 656, Reulatt S.S.
IUPAC navn (2R)-2-[(2S,3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetaldehyd
SMIL O[C@@H](C=O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glucuronolactone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Formel vægt 176.0321
Procent renhed >95%