Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Glucurono-3, 6-lactone |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 170,0 °C til 176,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (80 °C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | C6H8O6 |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |