Få mere at vide
D(+)-Glucurono-3,6-lactone, 99+%
Artikelnummer. 10388450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10388450 100 g Plastflaske 100g
10583581 25 g Plastflaske 25g
10104710 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10388450 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 225921000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32449-92-6
MDL nummer MFCD00135622
InChI nøgle UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonym d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
IUPAC navn (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetaldehyd
SMIL C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Navn note 99+%
Smeltepunkt 170.0°C to 176.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (80°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C6H8O6
Mængde 100 g
Merck Index 15, 4503
Specifik rotationstilstand +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Specifik rotation + 19.00
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless to light yellow
Molekylvægt (g/mol) 176.12
Formel vægt 176.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller