Få mere at vide
D(+)-Glucurono-3,6-lactone, 99+%
Artikelnummer. 10104710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10104710 500 g Plastflaske 500g
10583581 25 g Plastflaske 25g
10388450 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10104710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225925000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32449-92-6
MDL nummer MFCD00135622
InChI nøgle UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonym d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
IUPAC navn (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetaldehyd
SMIL C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Navn note 99+%
Smeltepunkt 170.0°C to 176.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (80°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C6H8O6
Mængde 500 g
Merck Index 15, 4503
Specifik rotationstilstand +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Specifik rotation + 19.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid, slightly soluble in methanol and absolute, ethanol
Molekylvægt (g/mol) 176.124
Formel vægt 176.12
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller