Få mere at vide
D-glucuronsyre, TRC
Artikelnummer. 30011584
Skift visning
Mængde:
100 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011584 25 g
30008372 10 g
17999254 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59685025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6556-12-3
Molekylær formel C6 H10 O7
Molekylvægt (g/mol) 194.14
Synonym D-Glucuronic Acid, Glucuronic acid, D- (8CI), D-(+)-Glucuronic acid, Glucosiduronic acid, Glucuronic acid
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexansyre
SMIL O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucuronic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
Formel vægt 194.0427
Procent renhed >95%