Få mere at vide
D(+)-Glucuronic Acid Sodium Salt Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15800121
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15800121 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15800121 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8147230010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 207300-70-7
Smeltepunkt 137°C to 141°C
MDL nummer MFCD12966022
Mængde 10 g
Synonym D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate, Sodium D-glucuronate, D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate
Molekylvægt (g/mol) 216.12 (Anhydrous Basis)