Få mere at vide
D(+)-Glucuronsyre, natriumsalt, monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10226740 25 g Plastflaske 25g
10627304 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204570250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 14984-34-0 | C6H9NaO7·H2O | 234,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14984-34-0
Molekylær formel C6H9NaO7·H2O
Molekylvægt (g/mol) 234.14
MDL nummer MFCD00151051
InChI nøgle QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
Synonym sodium d-glucuronate
PubChem CID 87235405
IUPAC navn natrium;(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexansyre
SMIL C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Smeltepunkt 134 °C til 140 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 03, 886
Merck Index 10, 4327
Specifik rotationstilstand +21° (20 °C c=2, H2O, efter 4 timer.)
Specifik rotation +21
Formel vægt 234.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver