Få mere at vide
D-Glucuronic acid, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | D-Glucuronic acid |
Navn note | 98% |
Smeltepunkt | 158.0°C to 162.0°C |
Farve | Hvid |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Analyseprocentområde | 98% |
Emballage | Plastflaske |
Mængde | 10 g |
Merck Index | 15,4501 |
Specifik rotationstilstand | + 36.50 (20.00°C c=6,H2O,after 2 hrs) |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
D-Glucuronic acid, 98% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion