Få mere at vide
D-Glucuronsyre, 98+%
Artikelnummer. 11363486
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363486 5 g 5g
11373486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14350.06
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194,14 g/mol
D-glucuronsyre bruges som farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-glucuronsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt og
i kemisk forskning.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6556-12-3
Molekylær formel C6H10O7
Molekylvægt (g/mol) 194.14
MDL nummer MFCD00077778
InChI nøgle IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Synonym 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
PubChem CID 65041
ChEBI CHEBI:47953
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexansyre
SMIL C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucuronic acid
Smeltepunkt ∽158 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 1727083
Merck Index 14,4465
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +35° (c=6 i vand)
Formel vægt 194.14
Procent renhed ≥98%