Få mere at vide
D-Glucuronsyre, 98%
Artikelnummer. 10747783 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10747783 10 g Plastflaske 10g
10472071 25 g Plastflaske 25g
10531984 100 g Plastikflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747783 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309880100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.01 DKK
    900.65 DKK / 10g
    Spare 99.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6556-12-3
Molekylær formel C6H10O7
Molekylvægt (g/mol) 194.14
MDL nummer MFCD00064368
InChI nøgle IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
ChEBI CHEBI:47953
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexansyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucuronic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 158,0 °C til 162,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 10 g
Merck Index 15,4501
Specifik rotationstilstand +36,50 (20,00 °C c=6,H2O,efter 2 timer)
Specifik rotation +36.50
Synonym 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
SMIL C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
PubChem CID 65041
Formel vægt 194.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver