Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucuronic acid |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 158.0°C to 162.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15,4501 |
| Synonym | benzonitrile, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4822, acmc-1b2tu, pgodhcioipodfe-uhfffaoysa |
| Vis mere |