Få mere at vide
D-Glucuronic acid, 98%
Artikelnummer. 10531984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10531984 100 g Plastflaske 100g
10747783 10 g Plastflaske 10g
10472071 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10531984 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309881000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6556-12-3
Molekylær formel C6H10O7
Molekylvægt (g/mol) 194.14
MDL nummer MFCD00064368
InChI nøgle IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexansyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucuronic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 158.0°C to 162.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15,4501
Synonym benzonitrile, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4822, acmc-1b2tu, pgodhcioipodfe-uhfffaoysa
SMIL O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(O)=O
PubChem CID 522179
Formel vægt 194.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver