Få mere at vide
D-Glucuronsyre, 98%
Artikelnummer. 10472071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10472071 25 g Plastflaske 25g
10747783 10 g Plastflaske 10g
10531984 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309880250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6556-12-3
Molekylær formel C6H10O7
Molekylvægt (g/mol) 194.14
MDL nummer MFCD00064368
InChI nøgle IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
ChEBI CHEBI:47953
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexansyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucuronic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 158.0°C to 162.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,4501
Specifik rotationstilstand + 36.50 (20.00°C c=6,H2O,after 2 hrs)
Specifik rotation + 36.50
Synonym 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
SMIL C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
PubChem CID 65041
Formel vægt 194.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.