Få mere at vide
D-Glucuronic Acid 3-Phenylpropyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucuronic Acid 3-Phenylpropyl Ester |
| CAS | 1701402-25-6 |
| Molekylær formel | C15 H20 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Phenylpropyl (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-oxohexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O7/c16-9-11(17)12(18)13(19)14(20)15(21)22-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,9,11-14,17-20H,4,7-8H2/t11-,12+,13-,14-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)OCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-phenylpropyl (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.315 |
| Formel vægt | 312.121 |