Få mere at vide
D-glucuronamid, 98%
Artikelnummer. 15407259
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407259 5 g 5g
15497249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66047.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3789-97-7 | C6H11NO6 | 193,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3789-97-7
Molekylær formel C6H11NO6
Molekylvægt (g/mol) 193.155
MDL nummer MFCD00006619
InChI nøgle VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
PubChem CID 3482
IUPAC navn 3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-carboxamid
SMIL C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Glucuronamide
Smeltepunkt 166 °C til 167 °C
Farve Tan til hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +35° (c=2 i vand)
Formel vægt 193.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver