Få mere at vide
D-glukose, TRC
Artikelnummer. 30006152
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006152 100 g
30005976 250 g
17969974 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG595000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym (+)-Glucose, Anhydrous dextrose, Brake (pH-encapsulated glucose), C*Dry GL 01934, CPC hydrate, Cartose, Cerelose, Cerelose 2001, Clearsweet 95, Clintose L, Corn sugar, D 50W, D(+)-Glucose, Dextropur, Dextrose, Dextrosol, FeedBead, Glucodin, Glucolin, Glucopyranose, Glucose, Glucosoft, Glucosteril, Goldsugar, Grape sugar, Hi-Mesh, Maxim Energy Gel, Meritose, Meritose 200, NSC 287045, Roclys C 30725, Roferose ST, Staleydex 111, Staleydex 130, Staleydex 333, Staleydex 95M, Sugar, grape, TDA-C, TDA-S, Tabfine 097(HS), Tackidex 30L75, Toleran G, Vadex
IUPAC navn (2RS,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
SMIL O[C@H]([C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextrose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Formel vægt 180.06
Procent renhed >95%