Få mere at vide
β-D-Glukosepentacetat, Mikromol
Artikelnummer. 30461822
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461822 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461822 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3780.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
β-D-Glukosepentacetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-69-3
Analyt- eller komponentnavne beta-D-Glucose pentaacetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H22 O11
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2,3,4,6-pentaacetate β-D-glucopyranose
InChI formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 390.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 390,1162 g/mol