Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Glukosepentaacetat, 98%
Artikelnummer. 10013460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10013460 100 g Plastflaske 100g
10096193 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10013460 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 302961000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.68 DKK
    508.65 DKK / 100g
    Spare 57.03 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 604-69-3 | C16H22O11 | 390,341 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-69-3
MDL nummer MFCD00006597
InChI nøgle LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Synonym beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
PubChem CID 2724702
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-D-Glucose pentaacetate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129.0°C to 133.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C16H22O11
Mængde 100 g
Specifik rotationstilstand + 5.00 (20.00°C c=1,CHCL3)
Specifik rotation + 5.00
Molekylvægt (g/mol) 390.33
Formel vægt 390.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver