Få mere at vide
β-D-Glucose, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11314189 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314189 100 g -
11304189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314189 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210095380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • β-D-Glucose er en hovedkilde til energi for levende organismer
  • Det kombineres i glucosider, disaccharider, oligosaccharider, polysacchariderne (cellulose og stivelse) og glykogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-61-5
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00063989
InChI nøgle WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Synonym beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
PubChem CID 64689
ChEBI CHEBI:15903
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-D-GLUCOSE
Smeltepunkt 148°C to 155°C (literature)
Farve Hvid
Kogepunkt ∼410.8°C (760 mmHg (Predicted) (literature))
Lineær formel C6H12O6
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (1/20-clear solution) and alcohol (slightly).
Formel vægt 180.16
Procent renhed ≥80%
Fysisk form Krystallinsk pulver