Description
- β-D-Glucose er en hovedkilde til energi for levende organismer
- Det kombineres i glucosider, disaccharider, oligosaccharider, polysacchariderne (cellulose og stivelse) og glykogen
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | β-D-GLUCOSE |
| Smeltepunkt | 148°C to 155°C (literature) |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | ∼410.8°C (760 mmHg (Predicted) (literature)) |
| Lineær formel | C6H12O6 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (1/20-clear solution) and alcohol (slightly). |
| Formel vægt | 180.16 |
| Procent renhed | ≥80% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |