Få mere at vide
β-D-Glucose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17877486 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17877486 10 g -
17867486 100 g -
15722642 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17877486 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0218069110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kritisk for produktion af proteiner og lipidmetabolisme. β-D-Glucose, MP Biomedicals er et naturligt forekommende monosaccharid, der findes i planter og tjener som den primære energikilde for levende organismer.
β-D-Glucose kombineres til glucosider, disaccharider, oligosaccharider, polysaccharider (cellulose og stivelse) og glykogen. Det bruges som et metabolisk mellemprodukt af celler til enten aerob eller anaerob respiration.
D-Glucose findes i to cykliske former,α -D-glukose ogβ -D-glucose, baseret på positionen af substituenten i det anomere center.
  • α-D-Glucose er monomerenheden i stivelse
  • β-D-glucose er monomerenheden i cellulose
  • Når en af disse anomerer tilsættes til opløsningen, gennemgår den reversibel epimerisering til den anden via en åben kæde form
  • Under epimerisering ændres den specifikke rotation af opløsningen gradvist, indtil den når ligevægt
  • Eksistensen af flere bindingsmåder af dette enkelte monosaccharid er blevet undersøgt som et modelstillads til at designe forbindelser med øget sandsynlighed for ligandbinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-61-5
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00063989
InChI nøgle WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Synonym beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
PubChem CID 64689
ChEBI CHEBI:15903
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Mængde 10 g
Formel vægt 180.16
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver