Få mere at vide
D-(+)-Glucose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485172 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11485172 100 g
1 options
Artikelnummer. 11485172 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02194672.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
D-(+)-Glucose Anhydrous, Cell Culture Reagent, White Powder
  • D-(+)-Glucose, anhydrous is a main source of energy for living organisms.
  • It is combined into glucosides, disaccharides, oligosaccharides, the polysaccharides (cellulose and starch), and glycogen.
  • D-(+)-Glucose is a monosaccharide. It is a mixture of α- and β-anomers, primarily the α-anomer.
Tekniske data
CAS 50-99-7
Smeltepunkt 150 °C til 170 °C (litteratur)
Farve Hvid
Tæthed 1.544g/mL
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 100 g
Beilstein 1724615
Synonym Dextrose, Cartose, Cerelose, Corn Sugar
Opløselighedsinformation Opløselig i 20% vandbaseret klar farveløs opløsning.
InChI nøgle WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation (c=10, vand, NH4OH) - +52,5 ±5°
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Krystallinsk pulver