Få mere at vide
D(+)-Glucose Monohydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
D(+)-Glucose Monohydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| pH | 5.9 |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 198.18g/mol |
| Fysisk form | Solid |