Tekniske data
| CAS | 14431-43-7 |
| Smeltepunkt | 83 °C |
| Antændelsesrest | Max. 0,015% |
| Molekylær formel | C6H12O6·H2O |
| MDL nummer | MFCD00149450 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.17 |
| Uopløseligt stof | Max. 0,005% |