Få mere at vide
D(+)-Glucosemonohydrat, 99+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284844 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Artikelnummer. 15284844
Brand: Thermo Scientific Acros 450740050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O | 198.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14431-43-7
Molekylær formel C6H12O6·H2O
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Glucose monohydrate
Antændelsesrest 0.1% max
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 198.17
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren