Få mere at vide
D(+)-Glukosemonohydrat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 15274844 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15274844 1 kg Plastflaske 1kg
15284844 5 kg Plast tromle 5kg
15294844 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15274844 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.77 DKK
    268.65 DKK / 1kg
    Spare 29.12 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O | 198,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14431-43-7
Molekylær formel C6H12O6·H2O
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Glucose Monohydrate
Antændelsesrest 0,1% maks
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 198.17
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren