Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucosemonohydrat
Artikelnummer. 11498953
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498953 500 g 500g
11408963 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498953 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11090.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O
D-(+)-Glucosemonohydrat bruges af branchefolk til at angive, i hvilken grad et stof indeholder vand, og i fødevareindustrien, farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-(+)-Glucosemonohydrat bruges af branchefolk til
at angive, i hvilken grad et stof indeholder vand, og i fødevareindustrien, farmaceutiske produkter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14431-43-7
Molekylær formel C6H12O6·H2O
MDL nummer MFCD00149450
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Glucose monohydrate
Smeltepunkt ∽83°C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 198.18 (180.16anhydrous)