Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucosemonohydrat
Beskrivelse
D-(+)-Glucosemonohydrat bruges af branchefolk til at angive, i hvilken grad et stof indeholder vand, og i fødevareindustrien, farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
at angive, i hvilken grad et stof indeholder vand, og i fødevareindustrien, farmaceutiske produkter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D- (+)-Glucose monohydrate |
| Smeltepunkt | ∼83 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 2500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 198,18 (180,16 Vandfri) |