Få mere at vide
D-(+)-Glucose, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466501 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
11466501 250 g
1 options
Artikelnummer. 11466501 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219402483
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Glucose
Farve Hvid
Tæthed 1.544g/mL
Mængde 250 g
Formel vægt 180.2
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Granulært pulver