Få mere at vide
D-Glucose dehydrogenase, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Diagnostik og cofaktorregenerering af NAD(P)H i reduktive processer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucose dehydrogenase |
| CAS | 9028-53-9 |
| Farve | Gul |
| MDL nummer | MFCD00131181 |
| Mængde | 5 kU |
| Fysisk form | Pulver |