Få mere at vide
D-(+)-Glucose, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495172 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495172 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11495172 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219467201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.00 DKK
    603.37 DKK / 1kg
    Spare 30.63 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ideal as a culture media component.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Glucose
Navn note Cellekulturreagens
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 1 kg
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formel vægt 180.2
Grad Not Available
Fysisk form Krystallinsk