Få mere at vide
D(+)-Glukose, vandfri og vandfuld, specificeret efter kravene i Ph.Eur., USP, BP
Artikelnummer. 15501391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15501391 25 kg 25kg
15582943 1 kg 1kg
15541300 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15501391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388190250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Glucose, anhydrous, specificied according to the requirements of Ph.Eur., USP, BP
Smeltepunkt 146,0 °C
Tab ved tørring 0,5% max. (1 g, 105 °C, 16 t)
Mængde 25 kg
Merck Index 15,4495
Specifik rotationstilstand +52,75 (25,00 °C c=10, H2O, NH4OH)
Specifik rotation +52.75
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97,5 til 102,0% (Vandfri stof)
Relaterede stoffer 0,5% maks. (samlede urenheder)