Få mere at vide
D-(+)-Glucose, vandfri, Til ACS-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482842 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482842 500 g 500g
11492842 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482842 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215252790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00 DKK
    352.62 DKK / 500g
    Spare 18.38 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Glucose
Navn note For ACS analysis
Tæthed 1.544g/mL
Mængde 500 g
Formel vægt 180.2
Fysisk form Pulver